Learn More
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, Modell 755
Artikelnummer. 15785592 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15785592 M 3 Stück
15795592 L 3 Stück
15705602 XL 3 Stück
3 options
Artikelnummer. 15785592
Marke: Ansell™ GR40T0075503
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRline ist eine gekapselte chemische Schutzkleidung für den Einsatz mit luftgespeisten/gelieferten Systemen.
  • Ausgezeichneter Schutz, getestet auf Permeation von über 200 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
  • Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
  • Der HEPA-Filter bietet sekundären Schutz vor Luftverunreinigungen und ein SMC-Schalldämpfer sorgt dafür, dass das Geräusch im Anzug immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftstrom).
  • Als am Anzug/Gürtel montierter Regler mit Alarmton für niedrigen Durchfluss kann der AVANT STS-Regler am Anzug montiert und zur Wiederverwendung entfernt werden, sofern Reinigung und Dekontamination zulässig sind
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
  • Befestigte Socken mit elastischem Stiefelüberzug – Die Socken sind für den Einsatz in chemikalienbeständigen Stiefeln konzipiert, wobei die Stiefelüberzüge außen getragen werden, um das Risiko eines chemischen Eindringens zu verringern
  • Durch den Träger befestigt und bei Bedarf zur Wiederverwendung abnehmbar
  • Der Luftstrom kann von 340 l/min bis 590 l/min bei einem Betriebsdruck von 3.5 bis 5 bar eingestellt werden
  • Polyester-Gurtband mit YKK-Schnalle für eine sichere Verbindung, wenn sich die Luftleitung verheddert oder an ihr gezogen wird
  • Alarmton für niedrigen Durchfluss
  • Die externe Steckerhalterung ist um 360° schwenkbar
  • Eine Reihe von Anschlussoptionen für externe Luftleitungen ist verfügbar (wenden Sie sich für weitere Informationen an Ansell Microgard Ltd oder Ihren Händler)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Farbe Grün
Einwegprodukt Limited-use
Taillenform Elastic
Knöchelform Attached Socks
Stulpenform Double
Flaschenhalstyp Hooded
Verschlusstyp Zipper
Saumtyp Welded
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals
Zertifizierung/Konformität EN 374:2003, EN 1073-1:1998, EN 1149-5:2008, EN 14594