Learn More
Medicom WeePro Kragenoverall, Typ 5/6
Artikelnummer. 17853745 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17853745 M 50 Stück
17863745 L 50 Stück
17873745 XL 50 Stück
17883745 2XL 50 Stück
17893745 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17853745 Lieferant Medicom Lieferanten-Nr. WLPC02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.73 €
    212.79 € / 50 Stück
    Sparen 44.94 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geprüft auf biologische Risiken und radioaktive Partikel und aus atmungsaktivem Material gefertigt für besseren Tragekomfort.
  • Atmungsaktives Material für besseren Tragekomfort
  • Selbstklebende Lasche über dem Reißverschluss
  • Antistatische Behandlung zur einfachen Ableitung elektrostatischer Ladungen
  • Zwei-Wege-Reißverschluss
  • Elastische Bündchen an Knöcheln und Taille für eine bessere Passform
  • Standardisiert auf biologische Risiken und radioaktive Partikel
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Verbundgewebe
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Strick
Flaschenhalstyp Kragen
Haubenausführung Ohne Kapuze
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Partikel