Learn More
MEDICOM Weeback-Overalls™ Typ 5/6
Artikelnummer. 31781316 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781316 S 50 Stück
31781398 M 50 Stück
31781409 L 50 Stück
31781297 XL 50 Stück
31781318 2XL 50 Stück
31781418 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31781316 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. WLB01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.68 €
    243.23 € / 50 Stück
    Sparen 53.45 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der WEEBACK™ Typ 5/6 Overall bietet wasserdichten Spritzschutz und bietet dank seines SMS atmungsaktiven Rückens optimalen Komfort.
  • Thermisch abgedichtete Nähte sind wasserdicht gegen Flüssigkeit und Spritzspritzer
  • Dreieck mit Knotennetz für bessere Haltbarkeit
  • Elastische Taille für eine bessere Passform
  • Erheblicher mechanischer Widerstand bei intensiver Arbeit
  • Material behandelt mit antistatischen Eigenschaften, die die Ableitung elektrostatischer Ladungen erleichtern
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polyethylenlaminat (nicht gewebt)
Farbe Weiß, Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Flüssig