Learn More
MEDICOM Weepro™ Max+ Overalls Typ 4/5/6
Artikelnummer. 31781336 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781336 M 50 Stück
31781352 L 50 Stück
31781404 XL 50 Stück
31781367 2XL 50 Stück
31781307 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31781336 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. WLPMP02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.72 €
    258.85 € / 50 Stück
    Sparen 56.87 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WEEPRO™ Max+ Typ 4/5/6 Overall ist für Hochrisikoumgebungen konzipiert, von der Asbestentfernung bis hin zur chemischen und nuklearen Industrie.
  • Hitzeversiegelte Nähte, die gegen Flüssigkeitsspritzer und Aerosole resistent sind
  • Antistatisch behandeltes Material zur Erleichterung der Ableitung elektrostatischer Ladungen
  • Elastische Handgelenke, Knöchel und Taille für eine bessere Passform
  • Selbstklebende Klappe über dem doppelten Reißverschluss mit Kinnschutz für eine vollständige Abdichtung mit der Maske
  • 3-Paneel-Motorhaube für vollständige Bewegungsfreiheit
  • Zertifiziert gegen radioaktive Partikel
  • Zertifiziert gegen biologische Gefahren
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polyethylenlaminat (nicht gewebt)
Farbe Weiß, Orange
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Standard
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Flüssig