Learn More
MEDICOM Weepro™ Max Integral-Overalls Typ 4/5/6
Artikelnummer. 31781345 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781345 S 50 Stück
31781369 M 50 Stück
31781290 L 50 Stück
31781385 XS 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781345 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. WLPMI01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.04 €
    332.90 € / 50 Stück
    Sparen 73.14 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WEEPRO™ Max Integral Typ 4/5/6 Overall bietet verstärkten, flüssigkeitsdichten Schutz gegen chemische und biologische Spritzer mit integrierten Schuhbezügen.
  • Thermoversiegelte Nähte sind wasserdicht gegen feine Partikel-, Flüssigkeits- und Aerosolspritzer
  • Antistatisch behandeltes Material erleichtert die Dissipation elektrostatischer Ladungen
  • Reißverschluss mit Klebeklappe
  • Gummibänder an Handgelenken, Knöcheln und Taille für eine bessere Passform
  • Integrierte Überschuhe
  • Getestet auf biologische Risiken
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polyethylenlaminat (nicht gewebt)
Farbe Weiß, Orange
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Standard
Knöchelform Angesetzte Stiefel
Stulpenform Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Flüssig