Learn More
MEDICOM Weejet™ Lite Overalls Typ 3/4/5/6
Artikelnummer. 31781348 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781348 M 25 Stück
31781331 L 25 Stück
31781341 XL 25 Stück
31781308 2XL 25 Stück
31781355 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31781348 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. WLJ202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.45 €
    207.79 € / 25 Stück
    Sparen 45.66 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der WEEJET™ Lite Overall bietet chemischen Schutz Typ 3/4/5/6 mit einem leichten, leisen Stoff, der vollständig spritzresistent ist.
  • Leichtes Material mit begrenztem Geräuschpegel, das gegen Flüssigkeitsspritzer abgedichtet bleibt
  • Erhöhter Schutz vorne durch die doppelte Klebeklappe und den Kinnschutz
  • Dank eines Rings, der auch mit dicken Handschuhen leicht zugänglich ist, ist das Reißverschluss einfach
  • Die Nähte mit wärmeversiegelten Bändern sorgen für perfekte Dichtigkeit
  • Schutz vor biologischen Gefahren und festen radioaktiven Partikeln
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen
Farbe Gelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Standard
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Flüssig