Beschreibung
- Thermoversiegelte Nähte sind wasserdicht gegen Flüssigkeit und Spritzspritzer
- Antistatisch behandeltes Material erleichtert die Dissipation elektrostatischer Ladungen
- Kinnriemen für optimale Passform um eine Ganzgesichtsmaske
- Gummizüge an Handgelenken, Knöcheln und Taille für eine bessere Passform
- Ideal für phytosanitäre Behandlungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemikalienschutzkleidung |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polyethylenlaminat (nicht gewebt) |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Standard |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |