Learn More
MEDICOM Weecover™ Blaue Overalls Typ 5/6
Artikelnummer. 31781389 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781389 M 50 Stück
31781329 L 50 Stück
31781334 XL 50 Stück
31781351 2XL 50 Stück
31781292 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31781389 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. WLCB02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.12 €
    142.75 € / 50 Stück
    Sparen 31.37 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der WEECOVER™ Blaue Typ 5/6 Overall bietet Komfort und Atmungsaktivität für schmutzige Arbeiten, industrielle Wartung und technische Operationen.
  • Mit seinem ultraatmungsaktiven Material für maximalen Komfort entwickelt
  • Lockere Passform sorgt für Bewegungsfreiheit und fördert die Luftzirkulation für besseren Komfort
  • Gummibänder an den Knöcheln und der Taille für eine bessere Passform
  • EN 1073-2 zertifiziert gegen radioaktive Teilchen
  • Jersey-Manschetten
  • Blaue Farbe für schmutzige Arbeit
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe M
Geschlecht Unisex
Material SMS-Faser
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Standard
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Flüssig