Beschreibung
- Mit seinem ultraatmungsaktiven Material für maximalen Komfort entwickelt
- Lockere Passform sorgt für Bewegungsfreiheit und fördert die Luftzirkulation für besseren Komfort
- Gummibänder an den Knöcheln und der Taille für eine bessere Passform
- EN 1073-2 Standard gegen radioaktive Teilchen
- Jersey-Manschetten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemikalienschutzkleidung |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS-Faser |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |