Learn More
MEDICOM Weecover™ Max 1 Integral-Overalls Typ 5/6
Artikelnummer. 31781424 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
20 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781424 L 20 Stück
31781376 XL 20 Stück
31781300 2XL 20 Stück
31781349 3XL 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781424 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. WLC103I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.10 €
    128.80 € / 20 Stück
    Sparen 28.30 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der WEECOVER™ Max1 Integral Type 5/6 Overall vereint dank seines ultraatmungsaktiven SMS Stoffes optimalen Asbestschutz mit Komfort.
  • Raglanärmel und lockere Passform für mehr Komfort
  • Elastische Manschetten und Knöchel, elastischer Kordelzug hinten
  • Flache, thermogebundene Nähte bieten optimalen Schutz vor Asbest
  • Integrierte Überstiefel mit rutschfester Sohle
  • Elastische Daumenschlaufen
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe L
Geschlecht Unisex
Material SMS-Faser
Farbe Weiß, Rot
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Standard
Knöchelform Angesetzte Stiefel
Stulpenform Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Flüssig