Learn More
MEDICOM Weecover™ Max 1 Overalls Typ 5/6
Artikelnummer. 31781427 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781427 L 50 Stück
31781360 XL 50 Stück
31781419 2XL 50 Stück
31781375 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781427 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. WLC103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.20 €
    200.21 € / 50 Stück
    Sparen 43.99 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der WEECOVER™ Max 1 Typ 5/6 Overall bietet verstärkten Schutz gegen Asbestfasern und gewährleistet gleichzeitig optimalen Komfort.
  • Flache, thermoversiegelte Nähte bieten eine optimale Abdichtung für Asbestfasern
  • Elastischer Bund für eine bessere Passform
  • Spezielle Asbestverpackungen zur Rückverfolgbarkeit Ihrer PSA
  • Mit seinem ultraatmungsaktiven Material für maximalen Komfort entwickelt
  • Lockere Passform, um die Bewegungsfreiheit des Trägers zu gewährleisten und die Luftzirkulation für besseren Komfort zu fördern
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe L
Geschlecht Unisex
Material SMS-Faser
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Flüssig