Learn More
P005091, MedChemExpress
Beschreibung
P005091 is a selective and potent inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7) with an EC50 of 4.2 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | P005091 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 882257-11-6 |
| Farbe | Light Nude |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H7Cl2NO3S2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | P5091 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (71.79 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |