missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lonza™ P1 Primary Cell 4D-Nucleofector™ X Kit S

Artikelnummer. 13459319
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
32 Reaktionen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13459319

Marke: Lonza™ V4XP1032

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For efficient transfection of specific primary cells, e.g., human ADSCs or MSCs, in the 4D-Nucleofector™ X Unit (20 μL format).

  • High transfection efficiencies for primary cells.
  • Cells maintain functionality post transfection.
  • Conditions are transferable between 4D-Nucleofector™ System, 96-well Shuttle™ System and 384-well Nucleofector™ System.
  • Applications:
    • Transfection of cell numbers in the range of 2 x 105 to 2 x 107 cells.
    • Low throughput applications.
  • This kit has been determined to be optimal for transfecting following cell types:
    • Macrophage (mouse)
    • NHDF (human), neonatal
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Klar
Vector pmaxGFP™
Zur Verwendung mit (Geräte) 4D-Nucleofector™ X-Einheit (Format 20 μl)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Efficient transfection of specific primary cells, e.g., human ADSCs or MSCs
Enthält 2 x 0.675 mL 1 Primary Cell Nucleofector™ Solution, 2 x 0.15 mL Supplement 1, 50 μg pmaxGFP™ Vector (1 μg/μL in 10 mM Tris pH 8.0), 2 x 16-well Nucleocuvette™ Strips (20 μL)
Anzahl Reaktionen 32
pH 7.4 to 7.6
Menge 1 Kit
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt