Learn More
Lonza™ P2 Primärzelle 4D-Nucleofector™ X Kit L
Artikelnummer. 13489319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
12 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13489319 1 Kit 12 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13489319 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. V4XP2012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die effiziente Transfektion spezifischer primärer Zellen, z. B. von Mausmakrophagen und NHDF, in der 4D-Nucleofector™ X Unit (100 μL-Format).
  • Hohe Transfektionseffizienz für Primärzellen.
  • Zellen behalten die Funktionalität nach der Transfektion.
  • Bedingungen sind übertragbar zwischen 4D-Nucleofector™ System, 96-Brunnen Shuttle™ System und 384 Brunnen Nucleofector™ System.
  • Anwendungsbereiche:
    • Transfektion von Zellzahlen im Bereich von 2 x 10⁵ bis 2 x 10⁷ Zellen.
    • Anwendungen mit geringem Durchsatz.
  • Dieses Kit wurde als optimal für die Transfektion der folgenden Zelltypen bestimmt:
    • Makrophage (Maus).
    • NHDF (human), neonatal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Vector pmaxGFP™
Zur Verwendung mit (Geräte) 4D-Nucleofector™ X Einheit (100 μL-Format)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Effiziente Transfektion spezifischer primärer Zellen, z. B. von Mausmakrophagen und NHDF.
Enthält P2 Primärzelle Nucleofector™ Lösung, Ergänzung 1, pmaxGFP™ Vektor (1 μg/μL in 10 mM Tris pH 8,0), Nucleocuvette™ Gefäß, Einwegpipetten
Anzahl Reaktionen 12
pH 7,3 bis 7,5
Menge 1 Kit