missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P21 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00 € - 410.00 €

Spezifikation

Antigen P21
Konzentration 0.39 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16846693
Unterlagen ansehen
Proteintech
10355-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16836693
Unterlagen ansehen
Proteintech
10355-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

Protein p21 is a tumor suppressor protein which is an inhibitor of Cyclin-dependent kinases (CDK) and is transcriptionally activated by p53. P21 is important in the response of cells to genotoxic stress and a major transcriptional target of p53 protein. The occurrence of p21 in the nucleus executes binding and inhibition activity of cyclin dependent kinases Cdk1 and Cdk2, and blocks the transition from G1 phase into S phase or from G2 phase into mitosis after DNA damage, which enables the repair of damaged DNA. In the cytoplasm, p21 protein has an anti-apoptotic effect. P21 is able to bind to and inhibit caspase 3, as well as the apoptotic kinases ASK1 and JNK. P21 exhibits a dual function in carcinogenesis, and acts as a tumor suppressor, prevents apoptosis, and acts as an oncogene.
Spezifikation

Spezifikation

P21
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
P38936
1026
P21 Fusion Protein Ag0368
Primary
-20°C
CDKN1A
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CAP20, CDK interacting protein 1, CDKN1, CDKN1A, CIP1, MDA 6, MDA6, P21, p21CIP1, PIC1, SDI1, WAF1
CDKN1A
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt