Learn More
P2Y4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA120619
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11546232
  • 514.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-20619 detects P2Y4 in Human samples.
Receptor for UTP and UDP coupled to G-proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Not activated by ATP or ADP.
Spezifikation
Spezifikation
P2Y4
Polyclonal
Unconjugated
P2RY4
NRU; P2P; P2RY4; P2Y ATP receptor 4; P2Y purinoceptor 4; P2Y4; P2Y4 receptor; P2Y4R; P2YR4; purinergic receptor P2Y G-protein coupled 4; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 4; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 4; pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 4; pyrimidinergic receptor P2Y4; RP13-26D14.5; UNR; Uridine nucleotide receptor
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5030
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P51582
P2RY4
Synthetic 15 amino acid peptide from 2nd extracellular domain of human P2Y4
25 μg