Learn More
Lonza™ P3 Primärzelle 4D-Nucleofector™ X Kit L
Artikelnummer. 13429329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
24 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13429329 Je 1 24 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13429329 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. V4XP3024
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die effiziente Transfektion einer Vielzahl primärer Zellen. Lonza™ P3 Primärzelle 4D-Nucleofector™ Das X Kit L ist ein Kit für 24 Reaktionen.
  • Hohe Transfektionseffizienzen in primären Zellen
  • Die Zellen behalten ihre Funktionalität nach der Transfektion.
  • Bedingungen sind übertragbar zwischen 4D-Nucleofector™ System, 96-Brunnen Shuttle™ System und 384 Brunnen Nucleofector™ System
  • Transfektion von Zellzahlen im Bereich von 2 x 10⁵  bis 2 x 10⁷  Zellen
  • Anwendungen mit geringem Durchsatz
  • Dieses Kit wurde als optimal für die Transfektion der folgenden Zelltypen bestimmt:
    • B-Zelle (human)
    • CD34+-Zelle (human)
    • Chondrozyt (human)
    • DC (human)
    • DC (Maus), ausgereift
    • ES (Mensch), H9 ES (Maus)
    • Hepatozyten (human)
    • HMEC (human)
    • Keratinozyt (human)
    • Makrophage (human)
    • Monozyt (human)
    • Neuron (Ratte), Gehirn Hi/Cx
    • NHBE (human)
    • RPE (human)
    • T-Zelle (human), stimul.
    • T-Zelle (Maus), unstim.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Vector pmaxGFP™
Effizienz Transfektionseffizienz bis zu 83%.
Zur Verwendung mit (Geräte) 4D-Nucleofector™ X-Einheit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Epithelzellen verschiedener Säugetierarten und diverser Organe
Enthält 100 μµl Transfektionsvolumen, 2 x 2,5 ml Nucleofector™ Lösung, 0,5 ml Supplement, μ30 g pmaxGFP-Vektor, 24 x 100 μµl Einzelnukleoküvette
Anzahl Reaktionen 24
Produkttyp P3 Primärzelle 4D-Nucleofector X Kit L
Menge Je 1