Learn More
Lonza™ PP3 Primary Cell 4D-Nucleofector™ X Kit S
Artikelnummer. 12618553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12618553 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12618553 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. V4XP3032
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur effizienten Transfektion spezifischer Primärzellen, z. B. humaner T-Zellen, CD34- oder Rattenneuronen, in der 4D-NucleofectorTM X-Unit (20 μl-Format).
  • Hohe Transfektionseffizienz für Primärzellen.
  • Zellen behalten die Funktionalität nach der Transfektion.
  • Die Bedingungen sind übertragbar auf das 4D-Nucleofector™ System, das 96-Well Shuttle™ System und das 384-Well Nucleofector™ System.
  • Anwendungen:
    • Transfektion von Zellzahlen im Bereich von 5 x 104 bis 1 x 106 Zellen.
    • Anwendungen mit mittlerem Durchsatz.
    • Optimierung von Transfektionsbedingungen, z. B. Substrattitrationen.
  • Dieses Kit wurde als optimal für die Transfektion der folgenden Zelltypen bestimmt:
    • B-Zelle (human)
    • CD34+-Zelle (human)
    • Chondrozyt (human)
    • DC (human)
    • DC (Maus), ausgereift
    • ES (human), H9
    • ES (Maus)
    • Hepatozyten (human)
    • HMEC (human)
    • Keratinozyt (human)
    • Makrophage (human)
    • Monozyt (human)
    • Neuron (Ratte), Gehirn Hi/Cx
    • NHBE (human)
    • RPE (human)
    • T-Zelle (human), stimul.
    • T-Zelle (Maus), unstim.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Vector pmaxGFP™
Zur Verwendung mit (Geräte) 4D-Nucleofector™ X-Einheit (Format 20 μl)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Effiziente Transfektion spezifischer Primärzellen, z. B. humaner T-Zellen, CD34 oder Rattenneuronen.
Enthält P3 Primärzellen-Nucleofector™ Lösung, Supplement 1, pmaxGFP™ Vektor (1 μg/μl in 10 mM Tris pH 8,0), 16 Well-Nucleocuvette™ Streifen
Anzahl Reaktionen 32
pH 7,1 bis 7,3
Menge 1 Kit