Learn More
P3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554486
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15712421
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: DSEGIIVISS QYPGQANRTA PGPMLRVTSL DTEVLTIKNV SAITWGGGGG FVVSIHSGLA GLAPLHIQLV DAHEAPPTLI EERRDFCIKV SPAEDTPATL SADLAHFSEN PILYLLLPLI FVNKCSFGCK VELEVLKGLM Q Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 84%.
P3 Polyclonal antibody specifically detects P3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
P3
Polyclonal
Unconjugated
SLC10A3
DXHXS253E; DXS253E; DXS253Eh; DXSmhG28; P3; P3 protein; Protein P3; SLC10A3; solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter family), member 3; solute carrier family 10 member 3; solute carrier family 10, member 3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
8273
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P09131
SLC10A3
Recombinant protein corresponding to Human P3