missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p38 MAPK-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16475388 10 mg
16461577 50 mg
16438107 5 mg
16416006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16475388 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12839

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.

p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material p38 MAPK-IN-1
CAS 1006378-90-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H15F2N2O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 8.33 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(F)=C(C2=CC=NC(C2=CC=[NH+]3[O-])=C3C4=C(C)C=CC=C4)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 349.35
Formelmasse 349.35
Reinheit (%) 98.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.