Learn More
P4HA3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA548623
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15602925
  • 472.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Catalyzes the post-translational formation of 4- hydroxyproline in -Xaa-Pro-Gly- sequences in collagens and other proteins.
Spezifikation
Spezifikation
P4HA3
Polyclonal
Unconjugated
P4ha3
4-PH alpha-3; collagen prolyl 4-hydroxylase alpha 3; collagen prolyl 4-hydroxylase alpha III subunit; collagen prolyl 4-hydroxylase alpha(III); C-P4H alpha III; D930031A02Rik; P4ha3; procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), alpha polypeptide III; procollagen-proline,2-oxoglutarate-4-dioxygenase subunit alpha-3; prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 3; prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3; prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide III; UNQ711/PRO1374
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
283208
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q7Z4N8
P4ha3
KLH conjugated synthetic peptide between 274-303 amino acids from the Central region of human P4HA3.
400 μL
Primary
Human
Antibody
Ig