Learn More
p53 Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p53 Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
131.00 € - 377.00 €
Spezifikation
Antigen | p53 Ab-4 |
---|---|
Klon | PAb 122 |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12660227
|
Epredia
MS-182-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
377.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12650227
|
Epredia
MS-182-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12670227
|
Epredia
MS-182-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to mdm2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein p53 senses DNA damage and possibly facilitating repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.Host Species: Mouse
Clone: PAb 122
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat, and Hamster. Others not known.
Epitope: aa 370-378
Immunogen: SV40-transformed mouse B4 cells
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: MDA-231 cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Denatured verified)
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
p53 Ab-4 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
SV40-transformed mouse B4 cells | |
Primary |
PAb 122 | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Hamster, Human, Mouse, Non-human Primate, Rat | |
IgG2b κ |