Learn More
PAβN dihydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PAβN dihydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 100929-99-5 |
| Farbe | White |
| Menge | 250 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C25H32Cl2N6O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MC-207,110 dihydrochloride Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 83.33 mg/mL (160.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |