Learn More
PAβN dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493368
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493368 10 mg 10 Milligramm
16489896 50 mg -
16479845 250 mg -
16462736 25 mg -
16436097 5 mg -
16414616 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16493368 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101444A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PAβN dihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 100929-99-5
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H32Cl2N6O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym MC-207,110 dihydrochloride Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (160.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)N)=O)NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2.Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 519.47
Formelmasse 519.47
Reinheit (%) 98.51%
Güte Research