Learn More
MedChemExpress Paclitaxel
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Molekulargewicht | 853.91 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 33069-62-4 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.12% |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (117.11 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Ziel | Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Apoptosis∣Autophagy |
| Menge | 500 mg |