Learn More
Kern Sohn Padded Plastic Box for Custom Weight Set
Plastic case for individual weight set.
169.32 € - 326.40 €
Spezifikation
Produkttyp | Case |
---|---|
Material | Plastic |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Class E1 and M3 Weight |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17381893
|
Kern Sohn
313-050-400 |
1 mg to 500 g weights |
169.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17311913
|
Kern Sohn
313-080-400 |
1 mg to 5 kg weights |
326.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Plastic
- For button/compact weight design
Spezifikation
Case | |
Plastic | |
Class E1 and M3 Weight |