Learn More
Kern Sohn Padded Plastic Box for Weight Set
Artikelnummer. p-7226286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 mg bis 5 kg Gewichte
1 mg bis 500 g Gewichte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
17301903 1 mg bis 500 g Gewichte 1 Stück
17331913 1 mg bis 5 kg Gewichte 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17301903
Marke: Kern Sohn 313052400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Plastic case for standard weight set.
  • Plastic
  • For button/compact weight design
Spezifikation
Produkttyp Case
Material Plastic
Zur Verwendung mit (Geräte) Class E1 and M3 Weight
Aufnahmevermögen 1 mg bis 500 g Gewichte