Learn More
Kern Sohn Padded Wooden Box for Weights
Artikelnummer. p-7226223
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 kg
20 kg
50 kg
Klassifikation:
F1
F2, M1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Klassifikation unitSize
17352173 10 kg F1 1 Stück
17362173 10 kg F2, M1 1 Stück
17302183 20 kg F1 1 Stück
17312183 20 kg F2, M1 1 Stück
17352183 50 kg F1 1 Stück
17362183 50 kg F2, M1 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 17352173
Marke: Kern Sohn 337141100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wooden case for standard weight sets.
  • Wooden
  • For check weight design
Spezifikation
Produkttyp Case
Klassifikation F1
Gehäusematerial Holz
Zur Verwendung mit (Geräte) Check Weights
Aufnahmevermögen 10 kg