Learn More
Pafuramidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16496258 10 mg
16452387 50 mg
16416606 100 mg
16304778 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16496258 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14932
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pafuramidine (DB289) is an orally bioavailable prodrug of furamidine, which has activity against Pneumocystis pneumonia.
Pafuramidine (DB289) is an orally bioavailable prodrug of furamidine, which has activity against Pneumocystis pneumonia.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pafuramidine
Physikalische Form Powder
CAS 186953-56-0
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H20N4O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym DB289
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (91.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(C1=CC=C(C2=CC=C(C3=CC=C(C(NOC)=N)C=C3)O2)C=C1)NOC
Molekulargewicht (g/mol) 364.4
Formelmasse 364.4
Reinheit (%) 95.67%
Güte Research