Learn More
Palladium, 5 % auf Calciumcarbonat, Typ A306060-5, Blei verseucht, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium |
Namenshinweis | 5% on calcium carbonate, Type A306060-5, Lead poisoned |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in most organic solvents. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Palladium, 5% on calcium carbonate, lead poisoned
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lead