Learn More
Palladium, 5 % auf Calciumcarbonat, Typ A306060-5, Blei verseucht, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium |
Namenshinweis | 5% on calcium carbonate, Type A306060-5, Lead poisoned |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in most organic solvents. |