Learn More
Palladium auf Bariumsulfat, 5 % Pd, nicht reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium on barium sulfate |
Farbe | Braun |
Namenshinweis | 5% Pd |
Menge | 10 g |
Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
Merck Index | 15, 7090 |
Formelmasse | 106.42 |
Reinheit (%) | 4.50 to 5.50% (Pd) |
Verpackung | Glasflasche |
Form | Pulver |