missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30987551
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30987551 5 g
30975534 25 g
30973400 250 mg
30971385 10 g
30975708 100 mg
30970078 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30987551 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1466585g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate
CAS 42196-31-6
Summenformel C4F6O4Pd
MDL-Nummer MFCD00013204
Menge 5 g
SMILES O=C([O-])C(F)(F)F.O=C([O-])C(F)(F)F.[Pd+2]
Molekulargewicht (g/mol) 332.45
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.