Learn More
Ethylmercurithiosalicylsäure, Natriumsalz, -98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10045403
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
408-35-5
C16H31NaO2
278.4
MFCD00002749
GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M
sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1
2735111
Natrium; Hexadecanoat
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
408-35-5
C16H31NaO2
278.4
MFCD00002749
GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M
sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1
2735111
Natrium; Hexadecanoat
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Palmitic acid, sodium salt
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max. (110°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)14COONa
Menge 100 g
Beilstein 02,III,94
Formelmasse 278.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver