Learn More
Palmitoylethanolamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16468018 10 mg
16427796 100 mg
16403947 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16468018 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY20685
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Palmitoylethanolamide (Palmidrol) is an active endogenous compound which can used for preventing virus infection of the respiratory tract.
Palmitoylethanolamide (Palmidrol) is an active endogenous compound which can used for preventing virus infection of the respiratory tract.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitoylethanolamide
Physikalische Form Powder
CAS 544-31-0
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H37NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym PalmidrolLoramine P 256
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2.6 mg/mL (8.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(NCCO)=O
Molekulargewicht (g/mol) 299.49
Formelmasse 299.49
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research