Learn More
Palonosetron hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424157
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16424157 50 mg
16411356 200 mg
16407996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16424157 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0021
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Palonosetron hydrochloride is a 5-HT3 antagonist used in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Palonosetron hydrochloride is a 5-HT3 antagonist used in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palonosetron hydrochloride
CAS 135729-62-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H25ClN2O
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (300.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (10.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C[C@@]([H])(CCC2)C3=C2C=CC=C13)[C@@H]4CN5CCC4CC5.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 332.87
Formelmasse 332.87
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation