Learn More
Pamicogrel, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482418
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16482418 5 mg 5 Milligramm
16460219 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482418 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00175
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pamicogrel
CAS 101001-34-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H24N2O4S
Menge 5 mg
Synonym KBT3022
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (185.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)CN1C(C2=NC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)S2)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 448.53
Formelmasse 448.53
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation