missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pamiparib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493938
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493938 10 mg 10 Milligramm
16476657 5 mg 5 Milligramm
16460297 50 mg -
16434966 100 mg -
16402926 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16493938 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY104044

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pamiparib (BGB-290) is an orally active, potent, highly selective PARP inhibitor, with IC50 values of 0.9 nM and 0.5 nM for PARP1 and PARP2, respectively. Pamiparib has potent PARP trapping, and capability to penetrate the brain, and can be used for the research of various cancers including the solid tumor.

Pamiparib (BGB-290) is an orally active, potent, highly selective PARP inhibitor, with IC50 values of 0.9 nM and 0.5 nM for PARP1 and PARP2, respectively. Pamiparib has potent PARP trapping, and capability to penetrate the brain, and can be used for the research of various cancers including the solid tumor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pamiparib
CAS 1446261-44-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H15FN4O
Menge 10 mg
Synonym BGB-290
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (209.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NN=C2CN(CCC3)[C@@]3(C)C(N4)=C2C5=C4C=C(F)C=C51
Molekulargewicht (g/mol) 298.31
Formelmasse 298.31
Reinheit (%) 98.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.