Learn More
Pancuronium dibromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448488
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16448488 10 mg -
16418306 100 mg -
16414367 50 mg 50 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16448488
Marke: Medchem Express HYB0429
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pancuronium dibromide, a bis-quaternary steroid, is a neuromuscular relaxant. Pancuronium dibromide inhibits neuromuscular transmission by competing with acetylcholine for binding sites on nACh receptors. Pancuronium dibromide also inhibits cardiac muscarinic receptors and has a sympathomimetic action.
Pancuronium dibromide, a bis-quaternary steroid, is a neuromuscular relaxant. Pancuronium dibromide inhibits neuromuscular transmission by competing with acetylcholine for binding sites on nACh receptors. Pancuronium dibromide also inhibits cardiac muscarinic receptors and has a sympathomimetic action.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pancuronium dibromide
Physikalische Form Solid
CAS 15500-66-0
Farbe Pink
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C35H60Br2N2O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (136.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.49 mM)
SMILES C[N+]1([C@@H]2[C@@H](OC(C)=O)C[C@@](CC[C@]3([H])[C@]4([H])CC[C@@]5(C)[C@@]3([H])C[C@H]([N+]6(C)CCCCC6)[C@@H]5OC(C)=O)([H])[C@]4(C)C2)CCCCC1.[Br-].[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 732.67
Formelmasse 732.67
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research