missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAP-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492526
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16492526

Marke: Medchem Express HY10015

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PAP-1 (5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen) is a potent, selective, and orally active Kv1.3 blocker (EC50=2 nM). PAP-1 blocks Kv1.3 in a use-dependent manner and acts by preferentially binding to the C-type inactivated state of the channel. PAP-1 exhibits 23-fold selectivity over Kv1.5 (EC50=45 nM), and further displays 33- to 125-fold selectivity over all other Kv1-family channels. PAP-1 does not exhibit cytotoxic or phototoxic effects.

PAP-1 (5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen) is a potent, selective, and orally active Kv1.3 blocker (EC50=2 nM). PAP-1 blocks Kv1.3 in a use-dependent manner and acts by preferentially binding to the C-type inactivated state of the channel. PAP-1 exhibits 23-fold selectivity over Kv1.5 (EC50=45 nM), and further displays 33- to 125-fold selectivity over all other Kv1-family channels. PAP-1 does not exhibit cytotoxic or phototoxic effects.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PAP-1
CAS 870653-45-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H18O5
Menge 25 mg
Synonym 5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (142.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC(C(O1)=CC2=C3C=CO2)=C3OCCCCOC4=CC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 350.36
Formelmasse 350.36
Reinheit (%) 98.75%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt