Learn More
PAP-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494236
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16494236 100 mg -
16435547 5 mg -
16429486 50 mg -
16402808 10 mg -
16492526 25 mg 25 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16494236
Marke: Medchem Express HY10015
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PAP-1 (5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen) is a potent, selective, and orally active Kv1.3 blocker (EC50=2 nM). PAP-1 blocks Kv1.3 in a use-dependent manner and acts by preferentially binding to the C-type inactivated state of the channel. PAP-1 exhibits 23-fold selectivity over Kv1.5 (EC50=45 nM), and further displays 33- to 125-fold selectivity over all other Kv1-family channels. PAP-1 does not exhibit cytotoxic or phototoxic effects.
PAP-1 (5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen) is a potent, selective, and orally active Kv1.3 blocker (EC50=2 nM). PAP-1 blocks Kv1.3 in a use-dependent manner and acts by preferentially binding to the C-type inactivated state of the channel. PAP-1 exhibits 23-fold selectivity over Kv1.5 (EC50=45 nM), and further displays 33- to 125-fold selectivity over all other Kv1-family channels. PAP-1 does not exhibit cytotoxic or phototoxic effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PAP-1
CAS 870653-45-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H18O5
Menge 100 mg
Synonym 5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (142.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC(C(O1)=CC2=C3C=CO2)=C3OCCCCOC4=CC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 350.36
Formelmasse 350.36
Reinheit (%) 98.75%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation