Learn More
Brady™ Papieretiketten für den J2000-Drucker
Das B-2550 Papieretikett ist für den BradyJet J2000 Farbetikettendrucker erhältlich.
69.60 € - 249.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
---|---|
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Rolle |
Material | Papier |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17140451
|
Brady™
151119 |
22,86 mm | 22,86 mm |
69.60 €
1200 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17160451
|
Brady™
151121 |
25,40 mm | 19,05 mm |
113.00 €
2700 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17170451
|
Brady™
151122 |
33,02 mm | 15,24 mm |
88.50 €
1600 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17150451
|
Brady™
151120 |
40,39 mm | 25,4 mm |
92.50 €
1050 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17190451
|
Brady™
151124 |
50,80 mm | 12,7 mm |
113.00 €
1900 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17180451
|
Brady™
151123 |
50,80 mm | 25,4 mm |
111.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17100461
|
Brady™
151125 |
63,50 mm | 31,75 mm |
148.00 €
850 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17110461
|
Brady™
151126 |
69,85 mm | 31,75 mm |
162.00 €
850 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17140461
|
Brady™
151129 |
76,20 mm | 127 mm |
167.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17120461
|
Brady™
151127 |
76,20 mm | 25,4 mm |
175.00 €
1050 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17130461
|
Brady™
151128 |
76,20 mm | 50,8 mm |
183.00 €
550 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17170461
|
Brady™
151132 |
101,60 mm | 50,8 mm |
244.00 €
550 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17150461
|
Brady™
151130 |
101,60 mm | 101,6 mm |
249.00 €
280 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17160461
|
Brady™
151131 |
101,60 mm | 152,4 mm |
240.00 €
180 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Es kann bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb in Vollfarbe bedruckt werden.
- Das Etikett ist eine wirtschaftliche Lösung mit eingeschränkter Verwendungsdauer.
- Es eignet sich ideal für allgemeine Kennzeichnungszwecke sowie für die Kennzeichnung von Verpackungen.
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Papier | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
-40 °C | |
0,0069 in. |
Weiß | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Etiketten | |
BradyJet J2000 Farbetikettendrucker | |
-40 °C° bis +60 °C° | |
0,175 mm |