Learn More
Paquinimod, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483018
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483018 10 mg 10 Milligramm
16464326 100 mg -
16459586 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483018 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100442
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Paquinimod (ABR 25757) is a specific inhibitor of S100A8/S100A9. Paquinimod rescues the pneumonia with substantial reduction of viral loads in SARS-CoV-2-infected mice.
Paquinimod (ABR 25757) is a specific inhibitor of S100A8/S100A9. Paquinimod rescues the pneumonia with substantial reduction of viral loads in SARS-CoV-2-infected mice.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paquinimod
Physikalische Form Solid
CAS 248282-01-1
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H22N2O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym ABR 25757
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (356.72 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(C=CC=C2CC)N(C)C1=O)N(CC)C3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 350.41
Formelmasse 350.41
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research