Learn More
Paradol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486506
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486506 100 mg 100 Milligramm
16426118 10 mg 10 Milligramm
16418717 5 mg 5 Milligramm
16412257 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486506 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14617
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Paradol is a pungent phenolic substance found in ginger and other Zingiberaceae plants. Paradol is an effective inhibitor of tumor promotion in mouse skin carcinogenesis, binds to cyclooxygenase (COX)-2 active site.
Paradol is a pungent phenolic substance found in ginger and other Zingiberaceae plants. Paradol is an effective inhibitor of tumor promotion in mouse skin carcinogenesis, binds to cyclooxygenase (COX)-2 active site.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paradol
CAS 27113-22-0
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H26O3
Menge 100 mg
Synonym [6]-Gingerone [6]-Paradol
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 140 mg/mL (502.89 mM)
SMILES COC1=C(O)C=CC(CCC(CCCCCCC)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 278.39
Formelmasse 278.39
Reinheit (%) 98.64%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death