Learn More
Epredia™ Paraffin Typ 1, 3, 6, 9
Finden Sie die perfekten Lösung mit vier verschiedene Mischungen aus hochreinem Paraffin und Polymeren, die eine Auswahl an Infiltrationszeiten und Schnitteigenschaften bieten.
Marke: Epredia™ 8335
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Finden Sie die perfekte Option für Ihre speziellen Erfordernisse mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific Paraffin Typ 1, 3, 6, 9: Vier verschiedene Mischungen aus hochreinem Paraffin und Polymeren, die eine Auswahl an Infiltrationszeiten und Schnitteigenschaften bieten.
- Alle Paraffine schmelzen zwischen 55 °C und 57 °C und sind dreifach gefiltert auf 0,5 μm
- Flockenform hat ein größeres Verhältnis von Oberfläche zu Gewicht als Pellets, was zu einer kürzeren Schmelzzeit führt
- Typ 1 enthält kein Polymer und bietet schnelles Infiltrieren
- Typ 3 enthält minimales Polymer und bietet schnelles Infiltrieren
- Typ 6 ist härter als Typ 3 und ermöglicht schmalere Abschnitte
- Typ 9 hat den höchsten verfügbaren Polymergehalt und liefert extrem dünne Abschnitte
Bestellinformation:
Verpackt in praktischen, leicht zu öffnenden, wiederverschließbaren Beuteln
Spezifikation
54 bis 57 °C | |
Typ 3 | |
2 lb. | |
Infiltration und Einbettung |