Learn More
Epredia™ Paraffin Typ 1, 3, 6, 9
Finden Sie die perfekten Lösung mit vier verschiedene Mischungen aus hochreinem Paraffin und Polymeren, die eine Auswahl an Infiltrationszeiten und Schnitteigenschaften bieten.
Marke:  Epredia™ 8336
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12066669
  • 195.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Finden Sie die perfekte Option für Ihre speziellen Erfordernisse mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific Paraffin Typ 1, 3, 6, 9: Vier verschiedene Mischungen aus hochreinem Paraffin und Polymeren, die eine Auswahl an Infiltrationszeiten und Schnitteigenschaften bieten.
  • Alle Paraffine schmelzen zwischen 55 °C und 57 °C und sind dreifach gefiltert auf 0,5 μm
  • Flockenform hat ein größeres Verhältnis von Oberfläche zu Gewicht als Pellets, was zu einer kürzeren Schmelzzeit führt
  • Typ 1 enthält kein Polymer und bietet schnelles Infiltrieren
  • Typ 3 enthält minimales Polymer und bietet schnelles Infiltrieren
  • Typ 6 ist härter als Typ 3 und ermöglicht schmalere Abschnitte
  • Typ 9 hat den höchsten verfügbaren Polymergehalt und liefert extrem dünne Abschnitte
Bestellinformation:
Verpackt in praktischen, leicht zu öffnenden, wiederverschließbaren Beuteln
Spezifikation
Spezifikation
54 bis 57 °C
Typ 6
2 lb.
Infiltration und Einbettung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: parafin waxes and hydrocarbon waxes, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, microcrystalinewax