Learn More
Epredia™ Paraffin Typ 1, 3, 6, 9
Finden Sie die perfekten Lösung mit vier verschiedene Mischungen aus hochreinem Paraffin und Polymeren, die eine Auswahl an Infiltrationszeiten und Schnitteigenschaften bieten.
Marke:  Epredia™ 8337
Weitere Details : Netto-Gewicht : 18.14000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12076669
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Finden Sie die perfekte Option für Ihre speziellen Erfordernisse mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific Paraffin Typ 1, 3, 6, 9: Vier verschiedene Mischungen aus hochreinem Paraffin und Polymeren, die eine Auswahl an Infiltrationszeiten und Schnitteigenschaften bieten.
Epredia™ Standard Paraffin, Schmelzpunkt 55 bis 57°C.
Typ 1
--Vorzugsweise zur Infiltration, jedoch auch für die Einbettung von Schnittdicken >5μm
--Infiltrationszeit 2 bis 4 Stunden
--Schnittdicke bis 5μm
Typ 3
--Zur Infiltration und Einbettung
--Infiltrationszeit 2 bis 4 Stunden
--Schnittdicke 3 bis 5μm
Typ 6
--Zur Infiltration und Einbettung
--Infiltrationszeit 2 bis 4 Stunden
--Schnittdicke 3 bis 5μm
Typ 9
--Zur Infiltration und Einbettung, für ultra-dünne Schnitte
--Infiltrationszeit 3 bis 4 Stunden
--Schnittdicke bis 2μm
Shandon Paraffin Histoplast, Schmelzpunkt 56 bis 57°C
--Für allgemeine Anwendungen
--Frei von Kunststoff-Polymeren
R. A. Lamb Paraffin Lambwax W1, Schmelzpunkt 56 bis 58°C
--Angereichert mit Kunststoff-Co-Polymeren mit hohem Molkulargewicht für verbesserte Härte und Flexibilität
--Ideal als Stützmedium für sehr harte und/oder starke Gewebe
Beschreibung: Standard Typ 9
Menge: 0,9 kg
Spezifikation
Spezifikation
54° to 57°C
Paraffin
2 lb.
Infiltration und Einbettung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: parafin waxes and hydrocarbon waxes, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, benzene,ethenylmethyl-,polymer with