Learn More
Pararosaniline-Basis, TRC
Artikelnummer. 30136708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136708 10 g 10 Gramm
17982165 5 g 5 Gramm
17914755 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136708 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP19328810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 467-62-9
Summenformel C19 H19 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 305.37
Synonym Parafuchsin Carbinol, 4-Amino-α,α-bis(4-aminophenyl)benzenemethanol, Tris(4-aminophenyl)methanol, Tris(p-aminophenyl)methanol
IUPAC-Name Tris(4-Aminophenyl)Methanol
SMILES Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pararosaniline Base
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
Formelmasse 305.1528