Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pararosanilinchlorid, 95 %, rein
Artikelnummer. p-4228990 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10746003
Marke: Thermo Scientific Chemicals 416800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 569-61-9 | C19H17N3·HCl | 323.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ideal für die Analyse mit ICP-MS und hochauflösender ICP-MS.
  • Bewertet für 65 Metalle bei niedrigen ppt-Konzentrationen.
  • Hergestellt, gereinigt und in einem Reinraum der Klasse 1000 verpackt.
  • Verpackt in speziell gereinigtem Teflon-FEP für PFA-Flaschen   zur Gewährleistung der Produktintegrität und um das Auslaugen von Metall aus Glasflaschen zu vermeiden.
  • Drei Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum – erhältlich auf COA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 569-61-9
Summenformel C19H17N3·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 323.83
InChI-Schlüssel JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC-Name 4-[(4-Aminophenyl)-(4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Anilin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pararosaniline chloride
Schmelzpunkt 268.0°C to 270.0°C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Formelmasse 323.83
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pararosaniline chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.