Learn More
Pararosaniline hydrochloride, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451457 50 g 50 Gramm
15461457 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036540.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
pH indicator 1.2 (purple) to 3.0 (red)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 569-61-9
Summenformel C19H18ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 323.824
MDL-Nummer MFCD00001657
InChI-Schlüssel JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC-Name 4-[(4-Aminophenyl)-(4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Anilin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pararosaniline hydrochloride
Schmelzpunkt 268°C to 270°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 4164603
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2-3mg/ml),ethanol (2-25mg/ml),ether,and diethyl ether.
Formelmasse 323.83
Reinheit (%) ≥90%
Physikalische Form Pulver